4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane, 3,3'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(propan-1-amine)
D1571-25ML D1571-500ML D1571-100ML
TCIAD1571-25MLEA 140 DKK
TCIAD1571-25ML TCIAD1571-500ML TCIAD1571-100ML
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
Formel: C₁₀H₂₄N₂O₃
Molekylvægt: 220.3092 g/mol
Kogepunkt: 151°C
Flammepunkt: 166°C
MDL Number: MFCD00059850
CAS-nummer: 4246-51-9
EINECS: 224-207-2
UN nummer: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e9bd840960b10e8fd002c56c9cfa4ece35bf51f&vid=8e9bd840960b10e8fd002c56c9cfa4ece35bf51f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %