Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L16709.03 L16709.06
L16709.03EA 894 DKK
L16709.03 L16709.06
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Purity: 96% CAS No.: 407-01-2 Molecular Formula: (CF3CH2)2NH Formula Weight: 181.08 Refractive Index: 1.3010 Boiling Point: 70-71° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00042094
Formel: C₄H₅F₆N
Molekylvægt: 181.08 g/mol
Kogepunkt: 70…71 °C
Massefylde: 1.100
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042094
CAS-nummer: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
ADR: 8 III