N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A18672.18 A18672.0B
A18672.18EA 336 DKK
A18672.18 A18672.0B
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide ≥97%
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Purity: 97% CAS No.: 40188-45-2 Molecular Formula: C12H15NO3 Formula Weight: 221.26 Melting Point: 124-126° MDL No.: MFCD00798556
Formel: C₁₂H₁₅NO₃
Smeltepunkt: 124…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798556
CAS-nummer: 40188-45-2
EINECS: 254-831-0