5-Methylnicotinamide ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L18970.03 L18970.06
L18970.03EA 920 DKK
L18970.03 L18970.06
5-Methylnicotinamide ≥97%
5-Methylnicotinamide
Purity: 97% CAS No.: 70-57-5 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 166-168° Beilstein Reference: 4962976
Formel: C₇H₈N₂O
Smeltepunkt: 166…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664041
CAS-nummer: 70-57-5