E.Z.N.A.® SP plant DNA kit
Leverandør: OMEGA BIO-TEK
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D5511-02
D5511-01
D5511-00
D5511-02EA
6550
DKK
D5511-02
D5511-01
D5511-00
E.Z.N.A.® SP plant DNA kit
Nukleinsyrereagenser
Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E.Z.N.A.SP Plant DNA Kit er specielt designet til hurtig og pålidelig isolering af DNA fra en mængde forskelligt plantemateriale. Op til 100mg frisk eller 30mg tørret prøve can oprenses på under 40 minutter. Oprenset DNA er velegnet til de fleste downstream applikationer, såsom PCR, restriktionsskæringer og hybridiseringer.
- Hurtig oprensning med færdig DNA på under 40 minutter
- Standardiseret metode for pålidelig og reproducerbare resultatetr fra en lang række forskellige udgangsmaterialer
- Oprenset DNA velegnet til de fleste downstream applikationer