Kemikalieresistente handsker, uvex profastrong NF33
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6012201 6012202 6012204 6012203
112-4560EA 46.5 DKK
112-4560 112-4561 112-4563 112-4562
Kemikalieresistente handsker, uvex profastrong NF33
Handsker
Disse nitrilgummihandsker med bomuldsfor giver en høj modstandsdygtighed over for olie, fedt, syrer og opløsningsmidler.
  • Slidfast
  • Godt greb, selv på våde dele
  • Anatomisk pasform
  • God smidighed
Ideelle til brug i den kemiske industri, bilbranchen, trykkeribranchen og fødevareindustrien. Også velegnede til anvendelse i laboratorier.
Certificeringer: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT)
Godkendt til kontakt med fødevarer