Sikkerhedshjelme med UV-indikator, Peltor™ G3000
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
G30NUW G30NUB G30NUG G30NUO G30NUR G30NUY G30NUV G30CUY G30CUB G30CUR G30CUW
111-1497EA 376 DKK
111-1497 111-1492 111-1493 111-1494 111-1495 111-1498 111-1496 111-1491 111-1488 111-1489 111-1490
Sikkerhedshjelme med UV-indikator, Peltor™ G3000
Hjelme Sikkerhedshjelme
G3000 hjelmen er lavet af UV-stabiliseret ABS og er designet i samarbejde med skov, industri og bygningsarbejdere. Hjelmen er beregnet til brug i hårde omgivelser med krav til effektiv beskyttelse og fremragende ventilation, og et maksimalt synsfelt.
  • Peltor™ Uvicator™ sensor disken fortæller dig når det er tid til udskiftning af hjelmen
  • Blødt afrundet design hjælper med at undgå at hjelmen hænger fast i grene osv
  • Indtrækket kan roteres så hjelmen kan bæres omvendt i områder med lidt plads
  • Model Med håndhjul: for let og nemt justering af hovedbåndet
  • Kort tagrende giver et bredere synsfeldt
  • Glat overflade for trykning af Fimanavn og logo
Størrelse: 530-620 mm (med håndhjul); 540 - 620 mm (uden håndhjul)
EN 397, low temperature, –30°C, and molten metal
Certificeringer: EN 397, lav temperatur, –30°C, og smeltet metal