Bajonet-filtre, X-plore®
Leverandør: Dräger
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6738038 6738873 6738872 6738817 6738816 6738775 6738776 6738778 6738039 6738874
111-1046EA 31 DKK
111-1046 111-1056 111-1055 111-0770 111-1054 111-1049 111-1052 111-2347 DRAE6738039 DRAE6738874
Bajonet-filtre, X-plore®
Åndedrætsværn Genanvendelige masker Maskefiltre
Range with a Dräger-specific bayonet connection that fits X-plore® 3300/3500 half masks and X-plore® 5500 full face masks.
  • Høj brugersikkerhed, god pasform under ansigtsskærm og visirer
  • Robust gasfilter med et blåt ABS-plasthus (kogepunkt >65 °C)
  • Hvidt partikelfilterhus til nem identifikation af P3-filtre
  • Mulighed for at opgradere et gasfilter til et kombinationsfilter ved blot at tilføje en P1- eller P2-pude eller et Dräger X-plore® Pure Filter
  • Sikker, hurtig og nem bajonettilslutning med klare retningslinjer for korrekt indsætning af filteret
  • Filtre