Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J65538.06 J65538.14 J65538.22
J65538.06EA 858 DKK
J65538.06 J65538.14 J65538.22
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Formel: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Smeltepunkt: 242…244 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012560
CAS-nummer: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6