Diphenyleneiodonium chloride
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J64838.MB J64838.MF J64838.MC
J64838.MBEA 0 DKK
J64838.MB J64838.MF J64838.MC
Diphenyleneiodonium chloride
Diphenyleneiodonium chloride
Formel: C₁₂H₈ClI
Smeltepunkt: >310 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00214165
CAS-nummer: 4673-26-1