Isoluminol (4-aminophthalhydrazide) 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J64921.03
J64921.06
J64921.03EA
1290
DKK
J64921.03
J64921.06
Isoluminol (4-aminophthalhydrazide) 98%
Isoluminol (4-aminophthalhydrazide)
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Smeltepunkt: 300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010560 CAS-nummer: 3682-14-2 |