Indomethacin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J63255.03 J63255.06 J63255.14
J63255.03EA 318 DKK
J63255.03 J63255.06 J63255.14
Indomethacin ≥99%
Indomethacin
Formel: C₁₉H₁₆ClNO₄
Molekylvægt: 357.80 g/mol
Smeltepunkt: 158…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00057095
CAS-nummer: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,4968