Methotrexate
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
J63075.MC J63075.03
J63075.MCEA 1830 DKK
J63075.MC J63075.03
Methotrexate
Methotrexate
Formel: C₂₀H₂₂N₈O₅
Molekylvægt: 454.44 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00150847
CAS-nummer: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN nummer: 1544
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5985