Biebrich scarlet
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: CI 26905
J65603.14 J65603.22
J65603.14EA 358 DKK
J65603.14 J65603.22
Biebrich scarlet
Biebrich scarlet
Formel: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Molekylvægt: 556.49 g/mol
Smeltepunkt: 181…188 °C
Flammepunkt: 300 °C (572 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003891
CAS-nummer: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5