Hygromycin B
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J60681.MC J60681.MD J60681.03
J60681.MCEA 738 DKK
J60681.MC J60681.MD J60681.03
Hygromycin B
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06795479
CAS-nummer: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN nummer: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,4852