Hydrogenchlorid ∼4 mol/L 1,4-dioxane
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H1062-25ML
H1062-500ML
H1062-100ML
TCIAH1062-25MLEA
173
DKK
TCIAH1062-25ML
TCIAH1062-500ML
TCIAH1062-100ML
Hydrogenchlorid ∼4 mol/L 1,4-dioxane
Hydrogen chloride
Formel:
HCl Molekylvægt: 36.46 g/mol Flammepunkt: 17°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN nummer: 2924 ADR: 3 II Merck Index: 14,04780 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 14.0 to 15.4 w/w% |