Hydrogenchlorid 1 N diethyl ether, AcroSeal®, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
368461000 368468000
368461000.EA 904 DKK
368461000. 368468000.
Hydrogenchlorid 1 N diethyl ether, AcroSeal®, pure
Hydrogen chloride
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Massefylde: 0.74 g/cm³
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 2924
ADR: 3 I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 N