Vand endotoxin-free
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Hydrogen oxide
J65589.AP J65589.K2
J65589.APEA 779 DKK
J65589.AP J65589.K2
Vand endotoxin-free
Vand
Formel: H₂O
Molekylvægt: 18.02 g/mol
Kogepunkt: 100 °C
Smeltepunkt: 0
Massefylde: 1.00
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 14,10039