8-Anilino-1-naphthalensulfonsyre 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
J65332.06
J65332.14
J65332.22
J65332.06EA
549
DKK
J65332.06
J65332.14
J65332.22
8-Anilino-1-naphthalensulfonsyre 95%
8-Anilino-1-naphthalensulfonsyre
Formel:
C₁₆H₁₃NO₃S Molekylvægt: 299.35 g/mol Smeltepunkt: 215…217 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003998 CAS-nummer: 82-76-8 EINECS: 201-438-7 Merck Index: 14,661 |