α,3,5-Tribromtoluen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
D4020-5G D4020-25G
TCIAD4020-5GEA 386 DKK
TCIAD4020-5G TCIAD4020-25G
α,3,5-Tribromtoluen ≥95.0% (by GC)
α,3,5-Tribromtoluen
Formel: C₇H₅Br₃
Molekylvægt: 328.83 g/mol
Kogepunkt: 169°C
MDL Number: MFCD00052415
CAS-nummer: 56908-88-4
UN nummer: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=068a2bacec0bf28cd3dd2fd8f5e449f69fe3964b&vid=ecdc5af4c26a5528b6530db77e6a09a2a305d9e9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C