1-Aminocyclopropancarboxylsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
J65118.MD
J65118.03
J65118.MDEA
964
DKK
J65118.MD
J65118.03
1-Aminocyclopropancarboxylsyre 98%
1-Aminocyclopropancarboxylsyre
Formel:
C₄H₇NO₂ Smeltepunkt: 229…231 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00009944 CAS-nummer: 22059-21-8 |