Erythrosin B, powder, spirit soluble
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62619.06
J62619.14
J62619.22
J62619.06EA
398
DKK
J62619.06
J62619.14
J62619.22
Erythrosin B, powder, spirit soluble
Erythrosin B
Formel:
C₂₀H₈I₄O₅ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005044 CAS-nummer: 15905-32-5 EINECS: 240-046-0 |