Natriumdodecylsulfat (SDS) 97% til elektroforese
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
J64241.14
J64241.22
J64241.36
J64241.14EA
481
DKK
J64241.14
J64241.22
J64241.36
Natriumdodecylsulfat (SDS) 97% til elektroforese
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Purity: 98%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3599286
Merck Reference: 14,8636
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00036175
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Smeltepunkt: ∼206 °C Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: >100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS-nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,8636 |