Magnesiumchlorid 1 M in aqueous solution, sterile-filtered
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61014.XE J61014.AK
J61014.XEEA 969 DKK
J61014.XE J61014.AK
Magnesiumchlorid 1 M in aqueous solution, sterile-filtered
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molekylvægt: 95.21 g/mol
Kogepunkt: 1412
Smeltepunkt: 715
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684