Calciumchlorid 1 M i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J63122.AD
J63122.AE
J63122.ADEA
690
DKK
J63122.AD
J63122.AE
Calciumchlorid 1 M i vandigopløsning
Calcium chloride
Formel:
CaCl₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS-nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 |