Calciumchlorid 100 mM i vandigopløsning, sterile-filtered
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62905.AP
J62905.K2
J62905.APEA
1090
DKK
J62905.AP
J62905.K2
Calciumchlorid 100 mM i vandigopløsning, sterile-filtered
Calcium chloride
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Formel:
CaCl₂ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS-nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 |