Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) i vandigopløsning
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
600213-100 600213-250 600213-500
CAYM600213-100EA 426 DKK
CAYM600213-100 CAYM600213-250 CAYM600213-500
Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) i vandigopløsning
Potassium chloride
Formel: KCl
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8