Kaliumchlorid 1 M aqueous solution
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassiumchloride
J63739.AE J63739.AK
J63739.AEEA 859 DKK
J63739.AE J63739.AK
Kaliumchlorid 1 M aqueous solution
Potassium chloride
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Formula Weight: 74.55 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid
Formel: KCl
Molekylvægt: 74.55 g/mol
Kogepunkt: 1420
Smeltepunkt: 773
Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621