Bismarck Brown R
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: C.I. 21010
J64757.14 J64757.22
J64757.14EA 380 DKK
J64757.14 J64757.22
Bismarck Brown R
Bismarck Brown R
Formel: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036386
CAS-nummer: 5421-66-9
EINECS: 226-541-4