Cedertræsolie
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil
C0626-500ML
C0626-25ML
C0626-100ML
TCIAC0626-500MLEA
2350
DKK
TCIAC0626-500ML
TCIAC0626-25ML
TCIAC0626-100ML
Cedertræsolie
Cedertræsolie
Massefylde:
0,98 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00132766 CAS-nummer: 8000-27-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange clear liquid |
Acid Value | max. 20.0 |