1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
H59175.06 H59175.18
H59175.06EA 1490 DKK
H59175.06 H59175.18
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamid ≥97%
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamid
Formel: C₁₀H₁₅N₅
Molekylvægt: 205.26 g/mol
Massefylde: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784457
CAS-nummer: 448245-52-1