4-Amino-1,8-naphthalimid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J64358.MC
J64358.03
J64358.MCEA
576
DKK
J64358.MC
J64358.03
4-Amino-1,8-naphthalimid 95%
4-Amino-1,8-naphthalimid
Formel:
C₁₂H₈N₂O₂ Kogepunkt: 518 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: >360 °C Massefylde: 1,105 Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00006921 CAS-nummer: 1742-95-6 EINECS: 217-110-1 |