3-Brom-7-nitroindazol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
J63480.03
J63480.06
J63480.03EA
1160
DKK
J63480.03
J63480.06
3-Brom-7-nitroindazol ≥98%
3-Brom-7-nitroindazol
Formel:
C₇H₄BrN₃O₂ Smeltepunkt: 176 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00159910 CAS-nummer: 74209-34-0 |