Zinkacetat, anhydrous ≥99.9%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33734.09 H33734.18 H33734.30
H33734.09EA 549 DKK
H33734.09 H33734.18 H33734.30
Zinkacetat, anhydrous ≥99.9%
Zinkacetat
Purity: 99.9+% CAS No.: 557-34-6 Molecular Formula: C4H6O4Zn Formula Weight: 183.47 Melting Point: 200° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012454
Formel: C₄H₆O₄Zn
Kogepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 200 °C (dec.)
Massefylde: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012454
CAS-nummer: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256