Acrylamid 40% in aqueous solution
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Prop-2-enamide
J62480.AP
J62480.K2
J62480.APEA
1370
DKK
J62480.AP
J62480.K2
Acrylamid 40% in aqueous solution
Acrylamid
Formel:
C₃H₅NO Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS-nummer: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN nummer: 3426 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,129 |