2-Amino-4-chlorpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H59130.06 H59130.14
H59130.06EA 799 DKK
H59130.06 H59130.14
2-Amino-4-chlorpyridin 97%
2-Amino-4-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Smeltepunkt: 129…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04113820
CAS-nummer: 19798-80-2