Thiomersal
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J61799.09 J61799.14
J61799.09EA 1570 DKK
J61799.09 J61799.14
Thiomersal
Thiomersal
Formel: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Smeltepunkt: 234…237 °C
Flammepunkt: 250 °C (482 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013062
CAS-nummer: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN nummer: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM