3-Methoxyanthranilsyre
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J64244.06 J64244.14
J64244.06EA 1710 DKK
J64244.06 J64244.14
3-Methoxyanthranilsyre
3-Methoxyanthranilsyre
Formel: C₈H₉NO₃
Smeltepunkt: 169…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075178
CAS-nummer: 3177-80-8