3-Decanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B24141.06 B24141.14
B24141.06EA 1070 DKK
B24141.06 B24141.14
3-Decanol ≥97%
3-Decanol
Purity: 97% CAS No.: 1565-81-7 Molecular Formula: C10H22O Formula Weight: 158.29 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.4350 Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 1719658 MDL No.: MFCD00021956
Formel: C₁₀H₂₂O
Molekylvægt: 158.29 g/mol
Kogepunkt: 213 °C
Massefylde: 0.830
Flammepunkt: 99 °C (210 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021956
CAS-nummer: 1565-81-7