Digitonin, water soluble
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Digitonin
19551.01
19551.02
SERA19551.01EA
1037.51
DKK
SERA19551.01
SERA19551.02
Digitonin, water soluble
Digitonin
Formel:
C₅₆H₉₂O₂₉ Molekylvægt: 1229.312 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077729 CAS-nummer: 11024-24-1 EINECS: 234-255-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 II |