Digitonin
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Digitonin
19550.01
19550.02
SERA19550.01EA
0
DKK
SERA19550.01
SERA19550.02
Digitonin
Digitonin
Formel:
C₅₆H₉₂O₂₉ Molekylvægt: 1229.312 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077729 CAS-nummer: 11024-24-1 EINECS: 234-255-6 UN nummer: 3462 ADR: 6.1 III |