Digitonin
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Digitonin
4946.1 4946.2
ROTH4946.1EA 0 DKK
ROTH4946.1 ROTH4946.2
Digitonin
Digitonin
Formel: C₅₆H₉₂O₂₉
Molekylvægt: 1229.312 g/mol
MDL Number: MFCD00077729
CAS-nummer: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN nummer: 3462
ADR: 6.1 III