Dibenzyl carbonate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11464.09 A11464.18 A11464.30
A11464.09EA 1120 DKK
A11464.09 A11464.18 A11464.30
Dibenzyl carbonate ≥98%
Dibenzyl carbonate
Purity: 98% CAS No.: 3459-92-5 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5485 Melting Point: 27-30° Boiling Point: 150-155°/0.8mm Beilstein Reference: 1882864 MDL No.: MFCD00014436
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molekylvægt: 242.27 g/mol
Kogepunkt: 150…155 °C (0.8 mmHg)
Smeltepunkt: 27…30 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014436
CAS-nummer: 3459-92-5
EINECS: 222-401-1