6-Hydroxy-m-anisidine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-4-methoxyphenol
H33724.03 H33724.06
H33724.03EA 799 DKK
H33724.03 H33724.06
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
6-Hydroxy-m-anisidine
Formel: C₇H₉NO₂
Molekylvægt: 139.16 g/mol
Smeltepunkt: 135…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06616911
CAS-nummer: 20734-76-3