4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
L09862.03 L09862.06
L09862.03EA 1060 DKK
L09862.03 L09862.06
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 51788-80-8 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 51-53° Beilstein Reference: 2251986
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168.17 g/mol
Smeltepunkt: 51…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061143
CAS-nummer: 51788-80-8