Triphenylantimony dichloride ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H55719.06
H55719.14
H55719.06EA
758
DKK
H55719.06
H55719.14
Triphenylantimony dichloride ≥99%
Triphenylantimony dichloride
Formel:
C₁₈H₁₅Cl₂Sb Smeltepunkt: 143…145 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013598 CAS-nummer: 594-31-0 EINECS: 209-834-1 UN nummer: 2923 ADR: 8,II |