4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26933.14 H26933.06
H26933.14EA 1480 DKK
H26933.14 H26933.06
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 34956-31-5 Molecular Formula: C11H13NO2 Formula Weight: 191.23 Melting Point: 137-140° MDL No.: MFCD02258876
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 137…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258876
CAS-nummer: 34956-31-5