Hydrogenchlorid 3 mol/l cyclopentyl methyl ether
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33398.AE H33398.AP
H33398.AEEA 846 DKK
H33398.AE H33398.AP
Hydrogenchlorid 3 mol/l cyclopentyl methyl ether
Hydrogen chloride
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Kogepunkt: 106 °C
Massefylde: 0.895
Flammepunkt: 10 °C (50 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 2924
ADR: 3 II