4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H26796.03
H26796.06
H26796.03EA
1110
DKK
H26796.03
H26796.06
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 870563-60-3
Molecular Formula: C8H10FNO
Formula Weight: 155.17
Refractive Index: 1.5240
Formel:
C₈H₁₀FNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04116361 CAS-nummer: 870563-60-3 ADR: 8,III |