2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(2-Bromoethyl)(phenyl)sulphane
B2085-25G
B2085-5G
TCIAB2085-25GEA
1760
DKK
TCIAB2085-25G
TCIAB2085-5G
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (by GC)
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Formel:
C₈H₉BrS Kogepunkt: 137°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00040826 CAS-nummer: 4837-01-8 EINECS: 225-422-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |